missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GPR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | GPR1 |
| Applikationer | Immunohistochemistry (PFA fixed) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Oversigt | Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR1. |
| Fortynding | Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (23-46 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulering | In PBS (0.09% sodium azide) |
| Gene | GPR1 |
| Genadgangsnr. | P46091 |
| Gensymboler | GPR1 |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?