missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ELTD1 Rabbit anti-Chicken, Horse, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16096377
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 μg
Pakningsstørrelse:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16096377 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16096377 Leverandør Abnova Leverandørnr. PAB26197.50ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ELTD1.

Tekniske data

Antigen ELTD1
Applikationer Immunohistochemistry (PFA fixed)
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ELTD1.
Fortynding Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (4-11 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In PBS (0.09% sodium azide)
Gene ELTD1
Genadgangsnr. Q9HBW9
Gene Alias ETL/KPG_003
Gensymboler ELTD1
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 19 amino acid at C-terminus of human ELTD1.
Oprensningsmetode Immunoaffinity chromatography
Mængde 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 64123
Testspecificitet BLAST analysis of the peptide immunogen showed no homology with other human proteins.
Målarter Chicken, Equine, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.