missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CANX Rabbit anti-Birds, Bovine, Chicken, Dog, Frog, Fruit fly, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16233560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
200 μL
Pakningsstørrelse:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16233560 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16233560 Leverandør Abnova Leverandørnr. PAB15414.200uL

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CANX.

Tekniske data

Antigen CANX
Applikationer Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Oversigt Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CANX.
Fortynding Western Blot (1:2000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In antiserum
Gene CANX
Gene Alias PP90
Gensymboler CANX
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to C-terminus of dog CANX.
Mængde 200 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 403908
Testspecificitet Detects ∼90KDa. Identical to human, mouse and rat calnexin sequences over these residues.
Målarter Avian, Bovine, Canine, Chicken, Drosophila, Frog, Guinea Pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
Indhold og opbevaring Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.