Få mere at vide
Rabbit anti-Canine IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73923
Produktkode 18550321
  • 3245.00 DKK / 50mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgG F(ab')2
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Dog IgG F(ab')2 fragment
50 mg
Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology
Reconstitute with 5.0 mL deionized water (or equivalent).
Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
LYOPH
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Rabbit
Multi-step
RUO
Secondary
Canine
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado