missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ RAB17 Recombinant Protein

Artikelnummer. 16143533
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16143533

Brand: Abnova™ H00064284P01.25ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Tekniske data

Adgangsnummer AAH50426
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 64284
Molekylvægt (g/mol) 49.06
Navn RAB17 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 25 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAQAHRTPQPRAAPSQPRVFKLVLLGSGSVGKSSLALRYVKNDFKSILPTVGCAFFTKVVDVGATSLKLEIWDTAGQEKYHSVCHLYFRGANAALLVYDITRKDSFLKAQQWLKDLEEELHPGEVLVMLVGNKTDLSQEREVTFQEGKEFADSQKLLFMETSAKLNHQVSEVFNTVAQELLQRSDEEGQALRGDAAVALNKGPARQAKCCAH
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ12538
Fælles navn RAB17
Gen symbol RAB17
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.