Få mere at vide
Abnova™ RAB17 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16133533
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16133533
Brand: Abnova™ H00064284P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH50426
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 64284
Molekylvægt (g/mol) 49.06
Navn RAB17 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAQAHRTPQPRAAPSQPRVFKLVLLGSGSVGKSSLALRYVKNDFKSILPTVGCAFFTKVVDVGATSLKLEIWDTAGQEKYHSVCHLYFRGANAALLVYDITRKDSFLKAQQWLKDLEEELHPGEVLVMLVGNKTDLSQEREVTFQEGKEFADSQKLLFMETSAKLNHQVSEVFNTVAQELLQRSDEEGQALRGDAAVALNKGPARQAKCCAH
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ12538
Fælles navn RAB17
Gen symbol RAB17
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution