Få mere at vide
RA190, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485877 5 mg -
16479696 50 mg -
16464436 100 mg 100mg
16433148 10 mg -
16422646 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100739
MedChemExpress RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
RA190, a bis-benzylidine piperidon, inhibits proteasome function by covalently binding to cysteine 88 of ubiquitin receptor RPN13.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RA190
CAS 1617495-03-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H23Cl5N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM)
SMIL O=C1/C(CN(C([C@@H](N)CC2=CC=CC=C2)=O)C/C1=C/C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=C\C4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 596.76
Formel vægt 596.76
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease