Få mere at vide
Epredia™ RA Lammevoks og indlejringsmedier
Artikelnummer. 12634077 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Voks og indlejringsmedier
Voks- og indlejringsmedier
Mængde:
10 kg
1 x 10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
12634077 Voks og indlejringsmedier 1 x 10 kg Hver
12624077 Voks- og indlejringsmedier 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12634077 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. W11/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 DKK
    595.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.99 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Hurtigt og effektivt montere slæder med Epredia™ RA Lammevoksnings- og indstøbningsmedier til glidemontering.
Voks- og indlejringsmedier omfatter:
  • Immersionsolie
  • Indlejringsmedium
  • Monteringsmedium
  • Kemisk plet
  • Formaspil granulat
  • Paraffinvoks
  • Opløsningsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Voks og indlejringsmedier
Mængde 1 x 10 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol