Få mere at vide
Epredia™ RA Lammevoks og indlejringsmedier
Artikelnummer. 12624077 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Voks og indlejringsmedier
Wax and Embedding Media
Mængde:
10 kg
1 x 10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Hver
Artikelnummer. 12624077
Brand: Epredia™ W1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hurtigt og effektivt montere slæder med Epredia™ RA Lammevoksnings- og indstøbningsmedier til glidemontering.
Waxing and embedding media include:
  • Immersion oil
  • Embedding medium
  • Mounting medium
  • Chemical stain
  • Formaspill granules
  • Paraffin wax
  • Solution buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Wax and Embedding Media
Mængde 10 kg