Få mere at vide
Thermo Scientific™ RA Lamb SlimLine Wax Dispenser, basic model, 240V
Artikelnummer. 12678566 Shop alle Epredia produkter
Artikelnummer. 12678566 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. E66SLD/230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Get precision wax tempurature control with the digital electronics of  the Thermo Scientific™ RA Lamb SlimLine Wax Dispenser. Holds up to 1.25 gal. (5L) of molten paraffin wax.
Get precision wax tempurature control with the digital electronics of  the Thermo Scientific™ RA Lamb SlimLine Wax Dispenser. Holds up to 1.25 gal. (5L) of molten paraffin wax.
Features
  • Sleek design and white epoxy finish facilitate easy cleaning
  • Clog-free electronic tap gives a high flowrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spænding 240 V
Kapacitet (engelsk) 1.25 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Model- Basic Model
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.