Få mere at vide
Epredia™ RA Lamb Slide Filing Wallet Cabinet, holds 3 slides
Artikelnummer. 12668556 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) Slide:
126 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Slide Pakningsstørrelse
12668556 126 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12668556 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. E48/5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Store up to three drawers of slide wallets in this slide filing wallet cabinet.
  • Keep your most important slides on hand for pathology, histology and tissue processing lab work
  • Measures 85 x 126mm
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Wallet Cabinet
Enheden holder 3 Slides
Højde (metrisk) enhed 85 mm
Bredde (metrisk) Slide 126 mm