Få mere at vide
Epredia™ RA Lamb Glass Coplin Jar, holds 5 slides (10 back to back)
Shop alle Epredia produkter
Slide Count:
10
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Features
- Heavy, clear glass construction with internal grooves
- 1.6 in. diameter circular tapered top
- Includes drop-on lid
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Yes |
| Lukketype | Drop-on lid |
| Bund form | Round |
| Materiale | Glass |
| Type | Coplin Staining Jar |
| Slide Count | 10 |
| Diameter (engelsk) | 1.6 in. |