Få mere at vide
Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, 30mm
Artikelnummer. 12678586 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12678586 30 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12678586 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. E90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 30mm
Materiale Glass
Type Embryo Dish
Diameter (metrisk) 30 mm