Få mere at vide
Epredia™ RA Lamb Biopsy Inserts, Biopsy insert pad, white
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Indsæt pude
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Mesh fits inside processing cassettes
- Mesh hole size is 0.5mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Indsæt pude |
| Materiale | Stainless Steel |
| Farve | Blue |