Få mere at vide
Epredia™ RA Lam 14-skuffers skydearkivskabe, mini, grå
Artikelnummer. p-4529755 Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Grå
Slidekapacitet:
6000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12131820
Brand: Epredia™ E43/12BLUE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar op til 6000 76 x 26 mm objektglas lodret med disse 14-skufferskabe.
  • Kapacitet på 3000 eller 6000 dias afhængig af model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide arkivskab
Slidekapacitet 6000
Farve Blå
Dybde (metrisk) enhed 480 mm
Enheden holder 6000 dias
Højde (metrisk) enhed 480 mm
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Materiale Stål
Bredde (metrisk) Slide 26 mm
Bredde (metrisk) enhed 140 mm