Få mere at vide
Epredia™ RA Lam 14-skuffers skydearkivskabe, mini, grå
Artikelnummer. 12151830 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Slidekapacitet:
6000
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Slidekapacitet Pakningsstørrelse
12151830 Grå 6000 Hver
12131820 Blå 6000 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12151830 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. E43/12GREY
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Opbevar op til 6000 76 x 26 mm objektglas lodret med disse 14-skufferskabe.
  • Kapacitet på 3000 eller 6000 dias afhængig af model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide arkivskab
Slidekapacitet 6000
Farve Grå
Dybde (metrisk) enhed 480 mm
Enheden holder 6000 dias
Højde (metrisk) enhed 480 mm
Længde (metrisk) slæde 76 mm
Materiale Stål
Bredde (metrisk) Slide 26 mm
Bredde (metrisk) enhed 140 mm