Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RA 839
Beskrivelse
RA 839 is an Nrf2 activator; inhibits Nrf2/Keap1 interaction (Kd = 6 μM). Suppresses LPS-induced iNOS and nitric oxide expression in macrophages. Anti-inflammatory.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-1-[4-[[(2,3,5,6-Tetramethylphenyl)sulfonyl]amino]-1-naphthalenyl]-3-pyrrolidinecarboxylic acid |
| CAS | 1832713-02-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Nrf2 Modulators |
| Molekylær formel | C25H28N2O4S |
| Formel vægt | 452.57 |
| Renhed | >98% |