Få mere at vide
Gilson™ Minipuls™ 3 R8 Pumpehoved med medium flow
Artikelnummer. 10571283 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,3 μL til 30 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10571283 0,3 μL til 30 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10571283 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F117608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23882.40 DKK
    14402.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 9479.95 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Til brug med peristaltisk pumpe
  • Standard model
  • Med 10 ruller i rustfrit stål pr. hoved
  • Otte kanaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,3 μL til 30 ml/min.
Model- R8 medium flow pumpehoved
Antal kanaler 8
Antal ruller 10
Rulle materiale Rustfrit stål
Type Peristaltisk pumpehoved