Få mere at vide
Brady™ R6900-seriens bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17869004
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Magenta
Rød
Artikelnummer. 17869004
Brand: Brady™ 173181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Snap-in M7-printerbånd muliggør skift af båndforsyning på 5 sekunder uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • Anbefales til brug på blanke eller glatte etiket- og skiltematerialer
  • Når den er trykt på det relevante etiketmateriale, har den høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og falme
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Rød
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 2.3 in.
Bredde (metrisk) 5 cm
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 2.45 kg
Alternativt varenummer M7-R6900-RD