Få mere at vide
Brady™ R6800-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Beskrivelse
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6800-seriens hvide harpiksbånd giver høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, ridser og snavs, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefalet til udskrivning på mørkfarvede varmekrympelige slangematerialer, såsom sort B-345 PermaSleeve™ High Temperature Wire Markers fra Brady™
- Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 120 ft. |
| Bredde (engelsk) | 2,13 tommer |
| Bredde (metrisk) | 5 cm |
| Højde (engelsk) | 13,59 tommer. |
| Dimensioner (L x B) | 120 fod x 2 tommer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |