Få mere at vide
Brady™ R6700-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17878814 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17878814 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17878814 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173187
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
M710-seriens snap-in printbånd muliggør 5-sekunders farveskift uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6700 Series Resin/Wax Formulation er et hvidt bånd, der giver god kemisk resistens, når det trykkes på det relevante etiketmateriale fra Brady™
  • Anbefales til udskrivning på mørkfarvede varmekrympelige slangematerialer, såsom sort B-342 og B-344 PermaSleeve™ trådmarkører fra Brady™
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Voks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 2,32 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Alternativt varenummer M7-R6700-WT