Få mere at vide
Brady™ R6600-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17849204 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17849204 Sort
1 options
Artikelnummer. 17849204 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174563
Forventet forsendelse: 17-11-2026
M710-seriens snap-in printbånd muliggør 5-sekunders farveskift uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6600-seriens harpiksformulering giver høj opløsningsmiddel- og friktionsmodstand, når den er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
  • Anbefales til udskrivning på varmekrympelige rørmaterialer fra Brady™ , herunder materialenumre B-342, B-7641, B-7642, B-7646 og B-7647
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 4,7 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Alternativt varenummer M7-187-175-342