Få mere at vide
Brady™ R6400-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17859024 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17859024 Sort
1 options
Artikelnummer. 17859024 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00 DKK
    643.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.36 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
M710-seriens snap-in printbånd muliggør 5-sekunders farveskift uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
  • R6400-seriens harpiksformulering giver overlegen kemisk og slidstyrke, når den er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
  • Anbefales til brug med materialer designet til at modstå kemikalier, såsom B-492 Frozen Surface Polyester og B-481 Chemical Resistant Polyester
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 3,2 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 13,59 tommer.
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Alternativt varenummer M7-R6400