Description
- Ensfarvet bånd til udskrivning af en enkelt farve på en etiket
- R6200-seriens farvebånd giver høj modstandsdygtighed over for ridser, udtværinger, varme og kemikalier, når de er trykt på det relevante etiketmateriale fra Brady™
- Anbefales til udskrivning på blank, glat eller semi-mat etiket, såsom B-498 Repositionable Vinyl Cloth og B-486 Metalliseret Polyester
- Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Specifications
Specifications
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter |
| Materiale | Harpiks |
| Længde (engelsk) | 150 ft. |
| Bredde (engelsk) | 4,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 5 cm |
| Dimensioner (L x B) | 150 fod x 2 tommer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |