Få mere at vide
Brady™ R6000-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17804758 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17804758 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 17804758 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173191
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
M710-seriens snap-in printbånd muliggør 5-sekunders farveskift uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • Alsidigt printbånd til identifikation af ledninger, paneler og andre industrigenstande
  • R6000-seriens bånds harpiksformulering giver højtydende billeder med høj opløsningsmiddel- og ridsebestandighed
  • Hårdt, udtværingssikkert bånd giver langtidsholdbar trykt tekst, der kan modstå årevis i industriområder og udendørs forhold.
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 4,9 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 19''
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Alternativt varenummer M7-R6000