Få mere at vide
Brady™ R4300-serien halogenfrit bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17839034 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17839034 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 17839034 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173193
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
M710-seriens snap-in printbånd muliggør 5-sekunders farveskift uden kalibrering, trådning, spild eller besvær, og blækket vender altid i den rigtige retning!
  • R4300-båndet giver stærk modstand mod udtværing og kemikalier, når det er trykt på det relevante Brady™ etiketmateriale
  • Anbefales til udskrivning på papir og film, der har en mat eller ru overflade, såsom B-427 selvlaminerende vinyl og B-499 Nylon Klud fra Brady™
  • Hårdt, udtværingssikkert bånd giver langtidsholdbar trykt tekst, der kan modstå årevis i industriområder
  • Selvforsynende M7-printerbåndspatroner sættes nemt ind i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Voks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 0,02 tommer
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 4,55 tommer.
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Til brug med (applikation) Udskrivning på matte eller ru etiketter
Alternativt varenummer M7-R4300