missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R406, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tamatinib Besilate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23FN6O5.C6H6O3S/c1-22(2)20(30)28-19-13(34-22)6-7-16(27-19)26-18-12(23)10-24-21(29-18)25-11-8-14(31-3)17(33-5)15(9-11)32-4;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6-10H,1-5H3,(H3,24,25,26,27,28,29,30);1-5H,(H,7,8,9) |
| Formel vægt | 628.1752 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?