Få mere at vide
Gilson™ R4 Medium Flow Pumpehoved til Gilson™ Peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 10031902 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,3 μl/min. til 30 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10031902 0,3 μl/min. til 30 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10031902 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F117606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10845.00 DKK
    9802.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 1042.24 DKK
    9% Slukket
På lager
Tilføj kanaler til din MINIPULS™ 3 eller Evolution og tillad endnu større fleksibilitet i dit laboratorium.
MINIPULS 3 pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS 3 pumpehoveder:
  • R—1 Enkeltkanals pumpehoved
  • R—4 Fire-kanals pumpehoved
  • R—8 Otte kanals pumpehoved
  • R—2 To-kanals pumpehoved
  • R2—HF To-kanals højflow pumpehoved
  • R4—HF Fire kanals højflow pumpehoved
MINIPULS Evolution pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS Evolution pumpehoveder:
  • MF—1 Pumpehoved med én patron
  • MF—4 Pumpehoved med fire patroner
  • HF—2 Pumpehoved med to højflow patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 0,3 μl/min. til 30 ml/min.
Antal kanaler 4