Beskrivelse
Tilføj kanaler til din MINIPULS™ 3 eller Evolution og tillad endnu større fleksibilitet i dit laboratorium.
MINIPULS 3 pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS 3 pumpehoveder:
- R—1 Enkeltkanals pumpehoved
- R—4 Fire-kanals pumpehoved
- R—8 Otte kanals pumpehoved
- R—2 To-kanals pumpehoved
- R2—HF To-kanals højflow pumpehoved
- R4—HF Fire kanals højflow pumpehoved
MINIPULS Evolution pumpehoveder
Vælg mellem disse MINIPULS Evolution pumpehoveder:
- MF—1 Pumpehoved med én patron
- MF—4 Pumpehoved med fire patroner
- HF—2 Pumpehoved med to højflow patroner
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 18 H x 15 W x 17.5 cm D |
| Flowhastighed | 1 til 220 ml/min. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Model- | R4/HF pumpehoved |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Antal kanaler | 4 |
| Antal ruller | 5 pr hoved |
| Samlet dybde (metrisk) | 17.5 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 18 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 15 cm |
| Vis mere |