Få mere at vide
Descripción
- Kun til forskningsbrug
- Ikke til brug i diagnostiske procedurer
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Til brug med (applikation) | Proteinsekventering og peptidsyntese |
| Produkttype | Protein sekventeringsreagenser |
| Mængde | 1 stk. |
| Reagenstype | N-terminal sekventeringsreagens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?