Beskrivelse
- Høj flow model
- Med 5 ruller i rustfrit stål pr. hoved
- To kanaler
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 1000 μl/min. til 220 ml/min. |
| Model- | R2/HF High-Flow pumpehoved |
| Antal kanaler | 2 |
| Antal ruller | 5 |
| Rulle materiale | Rustfrit stål |
| Type | Peristaltisk pumpehoved |