Få mere at vide
Thermo Scientific™ R2 A Agar
Artikelnummer. 12932628
Farve:
Østers hvid, gennemsigtig
Halm, klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12932628
Brand: Thermo Scientific™ PO0659A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opregn heterotrofe bakterier fra drikkevandsprøver med dette brugsklare medium.
Opregn heterotrofe bakterier fra drikkevandsprøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A Agar. Dette ernæringsmæssigt reducerede medium er specielt designet til at forbedre genvindingen af stressede og klorbeskadigede bakterier fra behandlede vandprøver.
Brug R2A Agar til den mikrobiologiske undersøgelse af drikkevand.
  • Hjælper med at genoprette stressede og beskadigede bakterier, hvilket giver et mere realistisk koloniantal sammenlignet med traditionelle medier.
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Standardmetoder til optælling af heterotrofe bakterier i vand har traditionelt brugt ernæringsrige medier, såsom Plate Count Agar, med inkubation ved 35 C °1 . Organismer, der er isoleret under disse betingelser, kan kun repræsentere en lille procentdel af de bakterier, der er til stede i prøven 2 .
R2A Agar udviklet af Reasoner og Geldreich 2 er et ernæringsmæssigt reduceret medium. Det blev påvist, at brug af dette medium og inkubation i længere tid ved lavere temperaturer forbedrede genvindingen af stressede og klorbeskadigede bakterier fra behandlet vand, hvilket resulterede i højere, mere realistiske bakterietal.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt R2A Agar
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 18.5g – 20.5g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.