Få mere at vide
R112, MedChemExpress
Beskrivelse
R112 is an ATP-competitive inhibitor of Syk kinase with a Ki of 96 nM. R112 inhibits Syk kinase activity with an IC50 of 226 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R112 |
| CAS | 575474-82-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H13FN4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 55 mg/mL (176.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CN=C(NC2=CC(O)=CC=C2)N=C1NC3=CC(O)=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.3 |
| Formel vægt | 312.3 |
| Vis mere |