Få mere at vide
Brady™ R10000-seriens bånd til M7-printere
Artikelnummer. 17858964
Skift visning
Farve:
Rød
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17858964 Sort
17869164 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17858964 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en 5-sekunders 'slip og klik' forsyningsændring behøver dette udtværingssikre M7-printerbånd ingen trådning eller kalibrering. Dens super robuste konstruktion gør den ideel til udendørs og industriel brug.
  • Ideel til mærkning af rør og ventiler, facilitetssikkerhed og overholdelses-ID og generel ID
  • Giver stærk opløsningsmiddel- og ridsebestandighed samt højtydende billeder
  • Selvstændige M7-printerbåndspatroner indsættes nemt i printeren
Tekniske data
Produkttype Printer bånd
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Brady M710 printer, BMP71 Etiketprinter
Materiale Harpiks
Længde (engelsk) 150 ft.
Bredde (engelsk) 2.12 in.
Bredde (metrisk) 5 cm
Højde (engelsk) 12,93 tommer.
Dimensioner (L x B) 150 fod x 2 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Sterilitet Ikke steril
Format Patron, bånd
Vægt (metrisk) 1.41 kg
Alternativt varenummer M7-R10000