Få mere at vide
Brady™ R10000-seriens printerbånd
Artikelnummer. 17585126
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Rød
Sort
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17585126 Sort
17515136 Blå
17525136 Grøn
17545136 Magenta
17505136 Rød
17595126 Hvid
17535136 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17585126 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skift dit bånd ud på få sekunder med disse båndkassetter, der er nemme at indlæse, og glider på plads i den altid korrekte retning.
  • Gør det sidste– R10000-seriens bånd er baseret på en harpiksformulering, der producerer langtidsholdbar trykt tekst, der kan modstå årevis i industrielle områder og udendørs forhold
  • Gør det hurtigt– selvstændige farvebåndspatroner er nemme at udskifte, hvilket eliminerer besværet med printerkalibrering og båndtrådning
  • R10000 seriens bånd er ideelle til brug med langtidsholdbare indendørs / udendørs materialer som f.eks Brady B-595
Tekniske data
Produkttype Printer Ribbon
Farve Sort
Til brug med (udstyr) BMP61 mærkningssystem, BradyPrinter M611
Materiale Harpiks
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 75 ft.
Bredde (engelsk) 2''
Dimensioner (L x B) 75 fod x 2 tommer.
Alternativt varenummer M61-R10010