missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Xanthoanthrafil, TRC

Artikelnummer. 30457281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457281 1 mg
30451061 10 mg
30453014 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX5000051MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 247568-68-9
Molekylær formel C19 H23 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 389.4
Synonym N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide, FR 226807
IUPAC navn N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]amino]-5-nitrobenzamide
SMIL COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Xanthoanthrafil
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m1/s1
Formel vægt 389.1587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.