missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-(+)-Warfarin, TRC

Artikelnummer. 30454724
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454724 10 mg
30451094 5 mg
30450581 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW49849010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5543-58-8
Molekylær formel C19 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, (R)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-, R-(+)- (8CI), 4-Hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (+)-(R)-Warfarin, (+)-Warfarin, (R)-Warfarin, Dextrowarfarin, R-(+)-Warfarin, Warfarin, (+)-
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[(1R)-3-oxo-1-phenylbutyl]chromen-2-one
SMIL CC(=O)C[C@@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Warfarin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
Formel vægt 308.1049
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.