Få mere at vide
(R)-Viloxazine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Viloxazine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 273.1132 |