missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Verapamilic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Verapamilic Acid |
| CAS | 38175-99-4 |
| Molekylær formel | C16 H21 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-11(2)16(10-17,8-7-15(18)19)12-5-6-13(20-3)14(9-12)21-4/h5-6,9,11H,7-8H2,1-4H3,(H,18,19)/t16-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)[C@](CCC(=O)O)(C#N)C(C)C |
| IUPAC navn | (4R)-4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vægt | 291.1471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?