missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Verapamil Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Verapamil Hydrochloride |
| CAS | 38176-02-2 |
| Molekylær formel | C27 H38 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (αR)-α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile hydrochloride (1:1), (R)-α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride, (+)-Verapamil hydrochloride, (R)-Verapamil hydrochloride, Dexverapamil monohydrochloride, LU 33925, NSC 632821 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H/t27-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC[C@@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| IUPAC navn | (2R)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.06 |
| Formel vægt | 490.2598 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?