missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Usnic acid Sodium, TRC

Artikelnummer. 30456900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456900 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8501551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Usnic acid Sodium
CAS 2796975-82-9
Molekylær formel C18 H15 Na O7
Mængde 1 g
Synonym sodium (R)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxo-1,9b-dihydrodibenzo[b,d]furan-3-olate
InChI formel InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,21-23H,1-4H3;/q;+1/p-1/t18-;/m0./s1
SMIL CC(=O)C1=C(O[Na])C=C2Oc3c(C(=O)C)c(O)c(C)c(O)c3[C@@]2(C)C1=O
IUPAC navn [(9bR)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxodibenzofuran-3-yl]oxysodium
Molekylvægt (g/mol) 366.297
Formel vægt 366.072
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.