Få mere at vide
(R)-Usnicsyre Natrium, TRC
Artikelnummer. 30456944
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456944 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU850155100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Usnic acid Sodium
CAS 2796975-82-9
Molekylær formel C18 H15 Na O7
Mængde 100 mg
Synonym sodium (R)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxo-1,9b-dihydrodibenzo[b,d]furan-3-olate
InChI formel InChI=1S/C18H16O7.Na/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24;/h5,21-23H,1-4H3;/q;+1/p-1/t18-;/m0./s1
SMIL CC(=O)C1=C(O[Na])C=C2Oc3c(C(=O)C)c(O)c(C)c(O)c3[C@@]2(C)C1=O
IUPAC navn [(9bR)-2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1-oxodibenzofuran-3-yl] oxynatrium
Molekylvægt (g/mol) 366.297
Formel vægt 366.072