missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Tol-Binap RuCl2 AMPY, TRC

Artikelnummer. 30454663
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454663 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5350051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Tol-Binap RuCl2 AMPY
CAS 858116-31-1
Molekylær formel C54H48Cl2N2P2Ru
Mængde 1 mg
Synonym Dichloro[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](2-aminomethylpyridine)ruthenium(II)
InChI formel InChI=1S/C48H40P2.C6H8N2.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;7-5-6-3-1-2-4-8-6;;;/h5-32H,1-4H3;1-4H,5,7H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMIL Cc1ccc(cc1)[P]2(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4c6c(ccc7ccccc67)[P](c8ccc(C)cc8)(c9ccc(C)cc9)[Ru]2%10(Cl)(Cl)[NH2]CC%11=[N]%10C=CC=C%11
Molekylvægt (g/mol) 958.9
Formel vægt 958.1713
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.