Få mere at vide
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine, 98+%
Artikelnummer. 11353516
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11353516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14410.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7202-43-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin anvendes i syntesen af hidtil ukendte topoisomerase I rettet mod kræftmidler med mild til potent cytotoksisk aktivitet. Bruges også til opdagelse og syntese af oralt biotilgængelige stearoyl-CoA desaturase 1-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin anvendes i syntesen af hidtil ukendte topoisomerase I rettet mod kræftmidler med mild til potent cytotoksisk aktivitet. Bruges også til opdagelse og syntese af oralt biotilgængelige stearoyl-CoA desaturase 1-hæmmere.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7202-43-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00192476
InChI nøgle YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
PubChem CID 2734124
IUPAC navn [(2R)-oxolan-2-yl]methanamin
SMIL C1CC(OC1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Kogepunkt 152°C to 153°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2943
Beilstein 4652873
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98%