Få mere at vide
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10252942 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10252942 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352630010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Navn note 99%
CAS 7202-43-9
CAS min % 98.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9800g/mL
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4540 til 1,456
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Specifik vægtfylde 0.98
Molekylær formel C5H11NO
MDL nummer MFCD00192476
Synonym r---tetrahydrofurfurylamine, r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, r-tetrahydrofurfurylamine, 2r-oxolan-2-ylmethanamine, 2r-tetrahydro-2-furanmethanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro-, 2r, 1-2r-tetrahydrofuran-2-yl methanamine, pubchem7001, 2r-tetrahydrofurfurylamine
Kogepunkt 151 °C til 152 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand
InChI nøgle YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
SMIL C1CC(OC1)CN
IUPAC navn [(2R)-oxolan-2-yl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 101.15
PubChem CID 2734124
Formel vægt 101.15
Procent renhed 98+%