Få mere at vide
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339585
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339585 250 mg 250mg
11329585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19044.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22415-59-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD03093085
InChI nøgle BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-tetrahydrofurfuryl alcohol, r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2-furanmethanol, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolan-2-yl methanol, r---tetrahydrofurfuryl alcohol, 2r-oxolan-2-ylmethanol, r---tetrahydrofurfurylalcohol, 2r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2r-2-oxolanyl methanol, r-tetrahydrofuran-2-methanol
PubChem CID 6931745
IUPAC navn (oxolan-2-yl)methanol
SMIL OCC1CCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Tæthed 1.053
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 250 mg
Beilstein 79846
Optisk rotation −2.3° (Neat)
Formel vægt 102.13
Procent renhed ≥98%