Få mere at vide
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoinsyre, 98+%, ee 98%
Artikelnummer. 11378706
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378706 25 g 25g
11358706 1 g 1g
11368706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19410.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 87392-05-0 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87392-05-0
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.116
MDL nummer MFCD00211271
InChI nøgle UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-2-tetrahydrofuroic acid, r-+-tetrahydro-2-furoic acid, r-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-+-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, r-2-tetrahydrofuroic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolane-2-carboxylic acid, unii-7396hfq44j, r-tetrahydro-2-furoic acid, d-tetrahydro-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2734707
IUPAC navn (2R)-oxolan-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(OC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Tæthed 1.213
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.46
Assay Procent Noter ee 98 %
FN nummer UN3265
Beilstein 4658739
Kogepunkt 244 °C
Formel vægt 116.12
Procent renhed ≥98%