Få mere at vide
(R)-(-)-tert-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10775832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10775832 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 10775832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436671000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112245-09-7 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-tert-Leucinol
CAS 112245-09-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C6H15NO
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD01076574
Specifik rotation -34° to -40° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Synonym r-tert-leucinol, d-tert-leucinol, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, 2r-2-amino-3,3-dimethyl-1-butanol, r---tert-leucinol, ?-tert-leucinol, r-?-tert-leucinol
InChI nøgle JBULSURVMXPBNA-MLHKIVSYNA-N
Tæthed 0.9g/mL
SMIL CC(C)(C)[C@@H](N)CO
IUPAC navn (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 117.19
Mængde 100 mg
PubChem CID 6932847
Formel vægt 117.19
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-tert-Leucinol, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.