Få mere at vide
(R)-(+)-tert-butylsulfinamid, 98%
Artikelnummer. 10753722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753722 5 g Glasflaske 5g
10530359 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391100050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 196929-78-9 | C4H11NOS | 121,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196929-78-9
Molekylær formel C4H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 121.20
MDL nummer MFCD05861479
InChI nøgle CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide
PubChem CID 10964479
IUPAC navn 2-methylpropan-2-sulfinamid
SMIL CC(C)(C)S(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-tert-Butylsulfinamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99,0 °C til 102,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 % min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CSONH2
Mængde 5 g
Merck Index 15,3607
Specifik rotation 3,0° til 5,0° (20 °C, 589nm) (c=1, kloroform)
Formel vægt 121.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-tert-Butylsulfinamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.