Få mere at vide
(R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 140695-85-8 |
| Molekylær formel | C11H21NO3 |
| MDL nummer | MFCD02683202 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C(=O)(OC(C)(C)C)N1CCC[C@H](C1)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.29 |
| Procent renhed | 97% |